Saltar a
A2727
N-Acetyl-Adhesin Amide Fragment 1025-1044
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
p1025
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C97H160N26O32
Peso molecular:
2202.46
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.26
MDL number:
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Antimicrobial peptide that has been shown to specifically inhibit binding of a cell surface adhesion of Streptococcus mutans, the main etiological agent of dental caries, to salivary receptors in vitro.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)