Saltar a
A2723
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 20E, volume range 0.5-10 μL, sterile
Sinónimos:
pipet tips, pipette tips, MBP 2149E, dispensing tip, liquid transfer tip
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 pkg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
173,00 €
147,05 €
1 case
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
779,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121601
Volume:
0.5—10 μL
Sterility:
sterile
Feature:
DNase free, RNase free, barrier
Packaging:
case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked)
Manufacturer/tradename:
Molecular BioProducts 2149E
147,05 €
Precio de catálogo173,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
colorless
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, barrier
packaging
case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked)
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2149E
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
10 μL
volume range
0.5-10 μL
volume
0.5—10 μL
compatibility
for use with Eppendorf 4810 .5-10 μl
Eppendorf Research/Reference .5-10 μl
Eppendorf Research Pro .5-10 μl
Eppendorf Response 4850 .5-10 μl
Eppendorf Titerman 4908 .5-10 μl
Mettler-Toledo VoluMate .5-10 μl
Nichiryo/BenchMate .5-10 μl
Socorex/Wheaton Calibra/822 .2-2 μl/1-10 μl
Transferpette Single/Multi-Channel .5-10 μl
Transferpette Multi-Channel (Limited Draw) 2-20 μl
Transferpette Ultra-Micro 2-20 μl
General description
An ultra-micro tip designed for Eppendorf and Nichiryo/BenchMate pipetters.
Application
ART® self-sealing barrier pipette tips have been used in PCR reactions and LC–MS/MS (liquid chromatography–mass spectrometry).
Packaging
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A9348A2598A2973
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2149E
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2079G
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2139
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2065E
feature
DNase free, barrier, RNase free
feature
DNase free, RNase free, barrier
feature
DNase free, RNase free, barrier
feature
DNase free, RNase free, barrier
volume
0.5—10 μL
volume
100—1000 μL
volume
0.1—10 μL
volume
1—100 μL
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
colorless
material
colorless
material
colorless
material
colorless
packaging
case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked)
packaging
case of 4 packs, pack of 800 ea
packaging
case of 5 packs, pack of 960 ea (racked)
packaging
case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked)
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)