A271
Anti-α2A Adrenergic Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ADRA2, Anti-ADRA2R, Anti-ADRAR, Anti-ALPHA2AAR, Anti-ZNF32
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~45 kDa
reactividad de especies
rat, human, mouse, pig
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1000
western blot: 1:500
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ADRA2A(150)
mouse ... Adra2a(11551)
rat ... Adra2a(25083)
Descripción general
Anti-α2A adrenergic receptor detects rat and mouse α2A adrenergic receptors by immunoblotting and immunohistochemistry. In immunoblotting, the antibody detects an approx. 45kDa band representing α2A receptors in tissues expressing this receptor subtype, although some non-specific bands have also been observed in certain cases.
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable