Documentos clave
A2349
Sigma-Aldrich
Adenosine-3′,5′-cyclic monophosphorothioate acetoxymethyl ester, Sp-isomer
>97% (HPLC), solid
Sinónimos:
Sp-cAMPS-AM
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16N5O7SP
Peso molecular:
417.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
Análisis
>97% (HPLC)
formulario
solid
envase
vial of 1.0 μmol
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Highly membrane-permeable precursor of the phosphodiesterase-resistant protein kinase A activator sp-cAMPS (Prod. No. A-166).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable