A2224
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate acetoxymethyl ester
>97% (HPLC)
Sinónimos:
cAMP AM
About This Item
Análisis
>97% (HPLC)
formulario
solid
envase
pkg of 1 μmol
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(=O)OCOP1(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O1)n3cnc4c(N)ncnc34
InChI
1S/C13H16N5O8P/c1-6(19)22-5-24-27(21)23-2-7-10(26-27)9(20)13(25-7)18-4-17-8-11(14)15-3-16-12(8)18/h3-4,7,9-10,13,20H,2,5H2,1H3,(H2,14,15,16)/t7-,9-,10-,13-,27?/m1/s1
Clave InChI
USKCKKDBQFHVEK-OQEAWBJFSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable