Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 495,00 € 371,25 € |
Acerca de este artículo
371,25 €
Precio de catálogo495,00 €Ahorre 25 %form
crystalline powder
Quality Segment
color
white
useful pH range
8.3-9.7
pKa (25 °C)
9.0 (Free acid)
solubility
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].CC(C)(CO)NCC(O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO5S.Na/c1-7(2,5-9)8-3-6(10)4-14(11,12)13;/h6,8-10H,3-5H2,1-2H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
UVGYCHPTWHWEPZ-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystalline powder | form crystalline | form crystalline powder | form crystalline powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| solubility water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless | solubility water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless | solubility water: 0.5 g/mL, clear, colorless | solubility water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless |
| color white | color - | color - | color - |
| useful pH range 8.3-9.7 | useful pH range 8.3-9.7 | useful pH range 6.2-7.6 | useful pH range 7.7-9.1 |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?