Merck
A1546
Supelco
N-(4-Aminobutyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17ClN2O2S · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
349.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.NCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Antitumor agent which inhibits blood platelet aggregation; a calmodulin antagonist
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
H Hidaka et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 78(7), 4354-4357 (1981-07-01)
N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide (W-7) and its derivatives are putative calmodulin antagonists that bind to calmodulin and inhibit Ca2+/calmodulin-regulated enzyme activities. Autoradiographic studies using tritiated W-7 showed that this compound penetrates the cell membrane, is distributed mainly in the cytoplasm, and inhibits proliferation