Key Documents
A1473
Sigma-Aldrich
Amyloid Precursor Protein N-Terminal Peptide
lyophilized powder
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
formulario
lyophilized powder
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
His-Met-Asn-Val-Gln-Asn-Gly-Lys-Trp-Asp-Ser-Asp-Pro-Ser-Gly-Thr-Lys-Thr-Cys-Ile
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Believed to play a role in beta-amyloid plaque formations resulting in the hastening of the onset and progression of Alzheimer′s disease.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable