A1211
Adenine-2,8-3H
aqueous ethanol solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5N5
Número de CAS:
Peso molecular:
135.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
aqueous ethanol solution
Extensión del etiquetado
5-15 Ci/mmol
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[3H]c1nc(N)c2nc([3H])[nH]c2n1
Envase
serum bottle
Forma física
Aqueous solution containing 2% ethanol
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)