Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13NO4
Número CAS:
Peso molecular:
223.23
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlestorage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@H](CC(O)=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H13NO4/c12-9(6-10(13)14)11(15)16-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,14)/t9-/m1/s1
InChI key
NJSRYBIBUXBNSW-SECBINFHSA-N
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?