Merck
A1082
4′-Amino-5′-nitrobenzo-15-crown-5
≥97% (elemental analysis)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H20N2O7
Número CAS:
Peso molecular:
328.32
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
5298835
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥97% (elemental analysis)
mp
148-151 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cc2OCCOCCOCCOCCOc2cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N2O7/c15-11-9-13-14(10-12(11)16(17)18)23-8-6-21-4-2-19-1-3-20-5-7-22-13/h9-10H,1-8,15H2
InChI key
PSFJQUGCUJJHIS-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)