Merck
A0806
Acetyl-Ser-Gln-Asn-Tyr-Pro-Val-Val amide
≥97% (HPLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H58N10O12
Número CAS:
Peso molecular:
846.93
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C(NC(=O)C(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CO)NC(C)=O)C(C)C)C(N)=O
General description
HIV-1 protease substrate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M L Moore et al.
Biochemical and biophysical research communications, 159(2), 420-425 (1989-03-15)
Oligopeptides containing the consensus retroviral protease cleavage sequence Ser/Thr-X-Y-Tyr/Phe-Pro are substrates for purified recombinant HIV-1 protease with Km's in the millimolar range. The minimum sequence containing the consensus pentapeptide which serves as a good substrate is a heptapeptide spanning the