A0779
p-Aminoclonidine hydrochloride
solid
Sinónimos:
2-(4-Amino-2,6-dichloroanilino)-2-imidazoline hydrochloride, Apraclonidine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
color
white
solubilidad
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.4 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C)
boiling water: 100 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C)
0.1 M HCl: soluble (Solutions may be stored for several days at 4 °C)
methanol: soluble (Solutions may be stored for several days at 4 °C)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[H].Nc1cc(Cl)c(NC2=NCCN2)c(Cl)c1
InChI
1S/C9H10Cl2N4.ClH/c10-6-3-5(12)4-7(11)8(6)15-9-13-1-2-14-9;/h3-4H,1-2,12H2,(H2,13,14,15);1H
Clave InChI
OTQYGBJVDRBCHC-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Learn about alpha-2 adrenoceptor and its subtypes, mediated responses, and applications of agonists. Included is a list of available products and a comparison table.