Merck
A0759
DL-Ala-DL-Leu-Gly
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H21N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
259.30
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C(C)N)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C11H21N3O4/c1-6(2)4-8(14-10(17)7(3)12)11(18)13-5-9(15)16/h6-8H,4-5,12H2,1-3H3,(H,13,18)(H,14,17)(H,15,16)
InChI key
MNZHHDPWDWQJCQ-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)