A0684
5-Androstene-3β,17β-diol
Sinónimos:
5-Androstene-3#946;,17#946;-diol, 3β,17β-Dihydroxy-5-androstene, Androstenediol
About This Item
Productos recomendados
control farmacológico
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C22H34O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h5,15-19,23H,4,6-13H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1
Clave InChI
ZOENOTDRHSJUPM-UMWWKMARSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
5 °C - closed cup