Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C16H20N5O10Na
Número CAS:
Peso molecular:
465.35
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥97% (HPLC)
Other Notes
Glucuronide metabolite of 3′-azido-3′-deoxythymidine
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?