A0670
Anti-Adenosine 3′,5′-Cyclic Monophosphate (cAMP) antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinónimos:
Anti-cAMP
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
whole antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
wide range
técnicas
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: 1:10
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Anti-Adenosine 3′,5′-Cyclic Monophosphate (cAMP) is specific for cAMP and does not cross-react with 5′-AMP, 5′-ADP, 5′-ATP or 3′,5′-cGMP.
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Reconstitución
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)