Saltar al contenido
A0577
Aluminum 1,8,15,22-tetraphenoxy-29H,31H-phthalocyanine chloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C56H32AlClN8O4
Número CAS:
Peso molecular:
943.34
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
composition
Dye content, ~80%
SMILES string
Cl[Al]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7c(Oc8ccccc8)cccc37)c9cccc(Oc%10ccccc%10)c69)c%11cccc(Oc%12ccccc%12)c5%11)c%13cccc(Oc%14ccccc%14)c4%13
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)