A0502
L-Asparagine tert-butyl ester hydrochloride
About This Item
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CC(N)=O
InChI
1S/C8H16N2O3.ClH/c1-8(2,3)13-7(12)5(9)4-6(10)11;/h5H,4,9H2,1-3H3,(H2,10,11);1H/t5-;/m0./s1
Clave InChI
RXNKCUXXNGWROA-JEDNCBNOSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable