A0442
δ-Aminolevulinate Dehydratase from bovine liver
lyophilized powder, 0.5-4.0 units/mg protein
Sinónimos:
5-Aminolevulinate Hydrolyase (adding 5-aminolevulinate and cyclizing), Porphobilinogen synthase
About This Item
formulario
lyophilized powder
actividad específica
0.5-4.0 units/mg protein
composición
Protein, ~50% biuret
temp. de almacenamiento
−20°C
Definición de unidad
Forma física
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable