Merck
A0292
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-leucine-p-nitroanilide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H19N3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
293.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
técnicas
ligand binding assay: suitable
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C14H19N3O4/c1-9(2)8-13(15-10(3)18)14(19)16-11-4-6-12(7-5-11)17(20)21/h4-7,9,13H,8H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,19)/t13-/m0/s1
Clave InChI
SLJKQHDBYBGOMH-ZDUSSCGKSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Federica Parravicini et al.
PloS one, 8(2), e56254-e56254 (2013-03-05)
Acyl aminoacyl peptidases are two-domain proteins composed by a C-terminal catalytic α/β-hydrolase domain and by an N-terminal β-propeller domain connected through a structural element that is at the N-terminus in sequence but participates in the 3D structure of the C-domain.