Merck
A0222
2-Aminobenzoyl-Gly-Ala-Ala-Pro-Phe-Tyr(NO2)-Asp trifluoroacetate salt
≥90% (HPLC)
Sinónimos:
Anthraniloyl-Gly-Ala-Ala-Pro-Phe-3-nitro-Tyr-Asp-OH
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H49N9O14
Peso molecular:
903.89
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Fluorometric substrate for proline-specific endopeptidase.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)