97596
1,2,3-Octanetriol Isomer T (74888) 1 M solution
Sinónimos:
1,2,3-Octanetriol solution, Additive Screening Solution 11/Kit-No 78374
About This Item
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCC(O)C(O)CO
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-4-5-7(10)8(11)6-9/h7-11H,2-6H2,1H3
Clave InChI
QSQGNBGEHSFMAA-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves