Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
powder
Quality Segment
mol wt
average mol wt 30,000-50,000
fluorescence
λex 498 nm; λem 521 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Analysis Note
degree of substitution 0.003-0.015
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?