Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H18O11
Número CAS:
Peso molecular:
446.36
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
synthetic
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D -83±3°, c = 1 in DMSO
technique(s)
HPLC: suitable
mp
202-205 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc3OC(=CC(=O)c3c(O)c2O)c4ccccc4
InChI
1S/C21H18O11/c22-9-6-10(8-4-2-1-3-5-8)30-11-7-12(14(23)15(24)13(9)11)31-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21,23-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
InChI key
IKIIZLYTISPENI-ZFORQUDYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Baicalin, a component of Traditional Chinese Medicine (TCM), is a flavonoid component found in several species in the genus Scutellaria. Baicalin is an inhibitor of prolyl endopeptidases.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Baicalin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?