Acerca de este artículo
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleServicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleFormulario
solid
mol peso
Mw 1024 g/mol
fabricante / nombre comercial
ATTO-TEC GmbH
fluorescencia
λex 511 nm; λem 533 nm±10 nm in PBS, pH 7.4
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Atto 514 is a new hydrophilic fluorescent label with excellent water solubility. The dye exhibits strong absorption, high fluorescence quantum yield and exceptional thermal and photo-stability. Thus Atto 514 is highly suitable for single-molecule detection applications and high-resolution microscopy such as PALM, dSTORM, STED etc. Additionally the dye highly qualifies to be applied in flow cytometry (FACS), fluorescence in-situ hybridization (FISH) and many more. The fluorescence is excited most efficiently in the range 510 - 535 nm. A suitable source of excitation is the 514 nm line of the Argon-Ion laser.
The amine derivative may be used for reactions with activated carboxy-groups like NHS-esters, TFP-esters etc.
find more information here
The amine derivative may be used for reactions with activated carboxy-groups like NHS-esters, TFP-esters etc.
find more information here
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?