93428
Triton™ X-114 solution
ampule, ~10% in H2O
Sinónimos:
(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl-polyethylene glycol solution
About This Item
descripción
non-ionic
calidad
ampule
concentración
~10% in H2O
impurezas
≤150 μM sulfhydryl oxidizing substances (carbonyls, peroxides)
índice de refracción
n20/D 1.349
CMC
0.2
temperatura de transición
cloud point 23 °C
densidad
1.006 g/mL at 20 °C
trazas de catión
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
HLB
12.4
cadena SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Clave InChI
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?