Saltar a
93192
α-Cetone
odorant used in allergy studies
Sinónimos:
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, α-Cetone, Isomethyl-α-ionone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
43,80 €
37,23 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H22O
Número CAS:
Peso molecular:
206.32
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
204-846-3
MDL number:
37,23 €
Precio de catálogo43,80 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
composition
iso-ɑ-methylionone, ≥85% , iso-β-methylionone, ≤10%
density
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)C(\C)=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-10-7-6-8-14(4,5)13(10)9-11(2)12(3)15/h7,9,13H,6,8H2,1-5H3/b11-9+
InChI key
JRJBVWJSTHECJK-PKNBQFBNSA-N
General description
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one is fragrant sensitizer added frequently to deodorants and perfumes. It is one of the allergens responsible for axillary dermatitis.[1]
Application
Suitable for
  • contact sensitization studies to identify allergens present in cosmetic preparations
  • elucidation of molecular pathways related to allergic reactions
  • analytical standard
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1679703642W259403
grade
Molecular Biology
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
Fragrance grade, Halal, Kosher
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
form
liquid
form
-
form
-
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
composition
iso-ɑ-methylionone, ≥85%
composition
-
composition
-
composition
-
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
230.5 °F - closed cup
flash_point_c
110.3 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)