Key Documents
93001
Sigma-Aldrich
UV-VIS detectable IEF Marker solution
pI 7.5, 1 mg/mL in 10 mM NaOH, 0.45 μm filtered
About This Item
Código UNSPSC:
41105336
NACRES:
NA.26
esterilidad
0.45 μm filtered
formulario
solution
concentración
1 mg/mL in 10 mM NaOH
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Suitable as IEF marker for HPCE and IEF gels.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable