Saltar a
92637
Atto 565-Biotin
Sinónimos:
Biotin-Atto 565
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
166,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C46H57ClN6O10S
Peso molecular:
921.50
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
MDL number:
166,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
90% (HPLC)
Quality Segment
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 565 nm; λem 590 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
storage temp.
−20°C
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
432089360628616
fluorescence
λex 565 nm; λem 590 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
λex 437 nm; λem 483 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
90% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPCE)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
λ
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. How to dissolve Atto 565-Biotin, considering I want the dye to permeate cells in culture?
    1 respuesta
    1. The data sheet available for 92637 shows the spectrum. There is a note on the spectrum that states "in aqueous solution". Information from the supplier confirms that the product is soluble in water. The dye is also soluble in ethanol with 0.1% trifluoroacetic acid. No maximum solubility data is available. The end user should determine the working concentration.
      ¿Le ha resultado útil?