Merck
91352
2,6-Difluorophenyl pentafluorophenyl adipate
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
Hexanedioic acid 1-(2,6-difluorophenyl) 6-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H11F7O4
Número CAS:
Peso molecular:
424.27
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
22620419
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
lumps
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥97.0% (HPLC)
form
lumps
SMILES string
O=C(OC1=C(F)C=CC=C1F)CCCCC(OC2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)=O
InChI
1S/C18H11F7O4/c19-8-4-3-5-9(20)17(8)28-10(26)6-1-2-7-11(27)29-18-15(24)13(22)12(21)14(23)16(18)25/h3-5H,1-2,6-7H2
InChI key
FNHQYADULQQVJA-UHFFFAOYSA-N
Application
This linker enables to form heteroconjugates by linking primary amino groups from two separate biomolecules in a strictly orthogonal way. The orthogonality arises from the differential reactivity of the ester leaving groups.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)