89945
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 7-nitrobenzofurazan-labeled
BioReagent, suitable for fluorescence, ammonium salt, ≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
L-β,γ-Dimyristoyl-α-cephaline, 7-nitrobenzofurazan-labeled, N-(7-Nitro-benzofurazan-4-yl)-1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, Phosphatidylethanolamine 14:0, NBD-labeled
About This Item
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
≥98.0% (TLC)
fluorescencia
λex 459 nm; λem 533 nm
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCCNc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)