86510
Testosterone acetate
purum, ≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
17β-Acetoxy-4-androsten-3-one, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-one 17-acetate, 4-Androsten-17β-ol-3-one 17-acetate, Deposteron
About This Item
Productos recomendados
grado
purum
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
actividad óptica
[α]20/D +88±2°, c = 1% in ethanol
control farmacológico
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
139-141 °C
cadena SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])OC(C)=O
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)