Saltar a
83870
D-Ribose 5-phosphate barium salt hexahydrate
≥99.0% (TLC)
Sinónimos:
R-5-P-Ba
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
142,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9BaO8P · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
473.51
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-750-0
Beilstein/REAXYS Number:
3781061
MDL number:
142,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +12±2°, c = 1% in 0.2 M HCl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Ba++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]C(=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H11O8P.Ba.6H2O/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12;;;;;;;/h1,3-5,7-9H,2H2,(H2,10,11,12);;6*1H2/q;+2;;;;;;/p-2/t3-,4+,5-;;;;;;;/m0......./s1
InChI key
WUZJSCGFQURQNK-BJLVBTRRSA-L
Application
D-Ribose 5-phosphate is used as a substrate to identify, differentiate and characterize ribose-5-phosphate isomerase(s) and phosphopentomutase(s). Ribose 5-phosphate is used to study the processes and effects of glycation in vivo and in vitro.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
R775079480R9875
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥70% (calc. on dry substance, enzymatic)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
optical activity
[α]20/D +12±2°, c = 1% in 0.2 M HCl
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)