Saltar a
82972
TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.05M –Sodium chloride 0.1M – L-Glutathione red. 0.005M – L-Glutathione ox. 0.001M solution
Sinónimos:
Crystallization solution 47/Kit-No 96827
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
form
solution
pH
8.5±0.2 ( in neat)
density
1.01 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
ppe
Eyeshields, Gloves
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)