Saltar a
82663
1-Pyrenedodecanoic acid
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
12-(1-Pyrenyl)dodecanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H32O2
Número CAS:
Peso molecular:
400.55
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2481235
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
fluorescence
λex 339 nm; λem 377 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C28H32O2/c29-26(30)14-9-7-5-3-1-2-4-6-8-11-21-15-16-24-18-17-22-12-10-13-23-19-20-25(21)28(24)27(22)23/h10,12-13,15-20H,1-9,11,14H2,(H,29,30)
InChI key
JORFLUCVQONOPN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
In addition to the emission maximum at 377 nm, there are lower maxima at 397, 418 and 440 nm.
Other Notes
Anionic membrane probe. Studies on the uptake of fluorescent fatty acids into cultured cells[1][2]
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)