80881
DEAE-Dextran
average mol wt 40,000
Sinónimos:
Diethylaminoethyl-Dextran
About This Item
Productos recomendados
formulario
powder
mol peso
average mol wt 40,000
composición
nitrogen content, 2-5%
pérdida
≤10% loss on drying
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-8-13-11(12)10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Clave InChI
LRNBWFXCDULFQF-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Artículos
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.