Saltar al contenido
80849
1-(4-Bromoacetamidobenzyl)ethylenediamine-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
≥80% (HPLC)
Sinónimos:
1-(p-Bromoacetamidobenzyl)-EDTA, N,N′-{1-{{4-[(Bromoacetyl)amino]phenyl}methyl}-1,2-ethanediyl}bis[N-(carboxymethyl)glycine]
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H24BrN3O9
Número CAS:
Peso molecular:
518.31
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥80% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(CN(CC(O)=O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC1=CC=C(NC(CBr)=O)C=C1)=O
InChI
1S/C19H24BrN3O9/c20-6-15(24)21-13-3-1-12(2-4-13)5-14(23(10-18(29)30)11-19(31)32)7-22(8-16(25)26)9-17(27)28/h1-4,14H,5-11H2,(H,21,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)
InChI key
VOQPQBGCWBEYEV-UHFFFAOYSA-N
General description
a chelate labeling reagent that conjugates with sulfhydryl groups
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)