Merck
80293
HEPES Sodium salt pH 7.5; 0.05M – Sodium chloride 0.2M – DTT 0.001M – PPS 1M solution
Sinónimos:
Crystallization solution 28/Kit-No 96827
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
pH
7.5±0.2 ( in neat)
density
1.07 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)