Saltar al contenido
80074
Ammonium sulfate 0.17M – Sodium cacodylate pH 6.5; 0.085M – Polyethylene glycol 8000 25.5% (w/v) – Glycerol 15% (v/v) solution
Sinónimos:
Crystallization solution 15/Kit No 75403
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
pH
6.5±0.2 ( in neat)
density
1.10 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
124-65-2 + 7783-20-2
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)