Merck
79454
Ampliflu Red Westernblot Kit
for fluorescent detection
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
usage
sufficient for 50 applications
fluorescence
λex 571 nm; λem 585 nm
storage temp.
2-8°C
General description
<p>find more information here</p>
Application
The Ampliflu Red Western Blot Kit provides an alternative to the classical chemiluminescence detection. When working with Ampliflu Red, standard protocols for the immunoblotting-procedure can be used until the detection step. No extra time for signal accumulation is necessary as it is for chemiluminescent signals. The use of Ampliflu Red is suitable for protein quantities between 1 ng and 1 μg per band of protein.
Biochem/physiol Actions
The kit contains the peroxidase substrate Ampliflu Red that is enzymatically converted to the highly fluorescent compound, resorufin. Fluorescent imaging is then performed on the immunoblot.
Analysis Note
Sensitivity: Limit of detection is 1 ng/band, but may vary depending on the antibodies used.
Legal Information
Ampliflu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • Dimethyl sulfoxide, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.9% (GC) 3 mL
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS & Precios
  • Ampliflu Red, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC) 5 vial(s)
    SDS
  • Phosphate buffered saline, tablet 5 tablets
    SDS
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)