Merck
78582
MES pH 6.5; 0.05M – Sodium chloride 0.2M – L-Glutathione red. 0.005M – L-Glutathione ox. 0.001M solution
Sinónimos:
Crystallization solution 15/Kit-No 96827
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
pH
6.5±0.2 ( in neat)
density
1.01 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)