Merck
78127
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-1,6-dioxaspiro[4,4]nonane
≥96.0% (GC)
Sinónimos:
Chalcogran
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H16O2
Número de CAS:
Peso molecular:
156.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥96.0% (GC)
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.446
cadena SMILES
CCC1CCC2(CCCO2)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-8-4-6-9(11-8)5-3-7-10-9/h8H,2-7H2,1H3
Clave InChI
DCWKALWZHORJAO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Park beetle pheromone, plant protectant
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
J A Byers et al.
Die Naturwissenschaften, 87(11), 503-507 (2001-01-11)
Volatiles from leaves or bark of nonhost birch (Betula pendula) and Norway spruce (Picea abies) dramatically reduced the attraction of the bark beetle, Pityogenes bidentatus (Coleoptera: Scolytidae), to their aggregation pheromone components (cis-verbenol and grandisol) in the field. In addition