77739
Pefachrome® Fxa
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
N-Methoxycarbonyl-D-cyclohexylalanyl-glycyl-L-arginine-4-nitroanilide acetate, N-Methoxycarbonyl-D-Cha-Gly-Arg-4-nitroanilide acetate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥95.0% (HPLC)
formulario
powder
solubilidad
water: 1 mg/mL, clear, colorless
idoneidad
degradable with trypsin for enzyme test (substrate for Factor Xa)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(O)=O.COC(=O)N[C@H](CC1CCCCC1)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C25H38N8O7.C2H4O2/c1-40-25(37)32-20(14-16-6-3-2-4-7-16)22(35)29-15-21(34)31-19(8-5-13-28-24(26)27)23(36)30-17-9-11-18(12-10-17)33(38)39;1-2(3)4/h9-12,16,19-20H,2-8,13-15H2,1H3,(H,29,35)(H,30,36)(H,31,34)(H,32,37)(H4,26,27,28);1H3,(H,3,4)/t19-,20+;/m0./s1
Clave InChI
QXWRKXQCMBOLJR-CMXBXVFLSA-N
Aplicación
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable