Merck
76270
Sigma-Aldrich
Patent Blue V calcium salt
for microscopy
Sinónimos:
Patent Blue V hemicalcium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H31N2O7S2 · 0.5Ca
Número de CAS:
Peso molecular:
579.71
Número de índice de color:
42051
Beilstein:
4108121
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for microscopy
cadena SMILES
[Ca++].CCN(CC)c1ccc(cc1)\C(=C2/C=C\C(C=C2)=[N+](\CC)CC)c3cc(O)c(cc3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O.CCN(CC)c4ccc(cc4)C(=C5/C=C\C(C=C5)=[N+](\CC)CC)\c6cc(O)c(cc6S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C27H32N2O7S2.Ca/c2*1-5-28(6-2)21-13-9-19(10-14-21)27(20-11-15-22(16-12-20)29(7-3)8-4)23-17-24(30)26(38(34,35)36)18-25(23)37(31,32)33;/h2*9-18H,5-8H2,1-4H3,(H2-,30,31,32,33,34,35,36);/q;;+2/p-2
Clave InChI
RTMBGDBBDQKNNZ-UHFFFAOYSA-L
Otras notas
Literature for Patent Blue Violet discusses two dyes which are very similar, Color Index Numbers 42045 and 42051. Structurally they differ with regard to the substituents on one of the aromatic rings. C.I. 42045 is 2,4-disulfo-substituted while C.I. 42051 is 2,4-disulfo-5-hydroxy-substituted. This is the latter form.
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)