Saltar al contenido
76250
Pararosaniline hydrochloride
Sinónimos:
Basic Fuchsin, Basic Parafuchsin, Basic Red 9, Magenta O, Parafuchsin hydrochloride, Paramagenta hydrochloride, Pararosaniline chloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C19H18N3Cl
Número CAS:
Peso molecular:
323.82
EC Number:
209-321-2
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
4164603
Colour Index Number:
42500
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
suitability
suitable for microscopy
SMILES string
Cl.Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3/C=CC(=N)C=C3
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
InChI key
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
This is the pure, principal component of mixtures commonly referred to as Basic Fuchsin.
Reagent for the colorimetric determination of sulfite in foods
Legal Information
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Carc. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
569-61-9
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)