Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H16N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
384.38
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Beilstein/REAXYS Number:
575970
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥95% (UV)
suitability
in accordance for fluorescence, suitable for fluorescence
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1onc(-c2ccccc2)c1\C=C\C=C\C=C3/C(=O)ON=C3c4ccccc4
InChI
1S/C23H16N2O4/c26-22-18(20(24-28-22)16-10-4-1-5-11-16)14-8-3-9-15-19-21(25-29-23(19)27)17-12-6-2-7-13-17/h1-15,26H/b9-3+,14-8+,19-15-
InChI key
NEDZCQDBZLHEGJ-UFRBDIPQSA-N
Other Notes
Potential sensitive probe. Plasma membrane potential of neutrophils generated by the Na+ pump; Spectral properties
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?