75788
Oxazine 750 perchlorate
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Análisis
≥98.0% (HPLC)
mp
256 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCNc1cc2[o+]c3c4CCCN5CCCc(cc3nc2c6ccccc16)c45
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable