Merck
74781
Sigma-Aldrich
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-glucopyranoside
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Magenta-Glc, Magenta glucoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H15BrClNO6
Número de CAS:
Peso molecular:
408.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥98.0% (TLC)
formulario
powder or crystals
solubilidad
DMF: 10 mg/mL, clear, colorless to very faint blue
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3cc(Cl)c(Br)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-6-1-5-8(2-7(6)16)17-3-9(5)22-14-13(21)12(20)11(19)10(4-18)23-14/h1-3,10-14,17-21H,4H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Clave InChI
CHRVKCMQIZYLNM-RKQHYHRCSA-N
Información legal
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
María Moneo-Sánchez et al.
Planta, 251(5), 100-100 (2020-04-25)
β-(1,4)-galactan determines the interactions between different matrix polysaccharides and cellulose during the cessation of cell elongation. Despite recent advances regarding the role of pectic β-(1,4)-galactan neutral side chains in primary cell wall remodelling during growth and cell elongation, little is
Yasunori Suzuki et al.
mSphere, 4(5) (2019-09-27)
The continuous emergence of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (CPE) presents a great public health challenge. Mitigation of CPE spread in the environment is crucial, particularly from a One Health perspective. Here we describe the isolation of CPE strain SNI47 from influent water