Merck
74576
Sigma-Aldrich
1,2-Dierucoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
≥98% (TLC)
Sinónimos:
1,2-Di(cis-13-docosenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, DEPE, Dierucoyl phosphatidylethanolamine, PE(22:1(13E)/22:1(13E))
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C49H94NO8P
Número de CAS:
Peso molecular:
856.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.85
Análisis
≥98% (TLC)
≥98% (as erucic acid)
formulario
powder
grupo funcional
phospholipid
tipo de lípido
phosphoglycerides
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C49H94NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-48(51)55-45-47(46-57-59(53,54)56-44-43-50)58-49(52)42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,47H,3-16,21-46,50H2,1-2H3,(H,53,54)/b19-17-,20-18-/t47-/m1/s1
Clave InChI
VBZSMBBOZFITID-FRWASNMLSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>392.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 200 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Boris Tenchov et al.
Chemistry and physics of lipids, 208, 65-74 (2017-10-07)
The non-lamellar phases formed by membrane lipids in diluted aqueous dispersions are mainly represented by the inverted hexagonal phase, HII, and phases of cubic symmetry, among them the bicontinuous cubic phases Pn3m (Q224), Im3m (Q229) and Ia3d (Q230). Here we